missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human CD53 (NP_000551) VersaClone cDNA

Codice prodotto. 18461600
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18461600

Marca: R&D Systems™ RDC0072

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Cluster of Differentiation 53

The Human CD53 (NP_000551) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for CD53, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The CD53 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.

Order Info

Ships at ambient temperature.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Gene hCD53
Numero di accesso NP_000551
Concentrazione 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulazione cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo di inserto 672bp
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Human
Quantità 10 μg

For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato