Learn More
R&D Systems™ Human/Mouse/Rat Neural Progenitor Cell Marker Antibody Panel
Codice prodotto. 18462100
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
1 set
Codice prodotto. 18462100
Marca: R&D Systems™ SC025
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Includes
25μg each of antibodies to Notch-1, CXCR4, Vimentin, SSEA-1, Musashi-1, SOX1, SOX2, and Nestin supplied as 10X stock
For the identification and characterization of neural progenitor cells
Includes eight antibodies to increase confidence in cell identification and characterization
Compatible with detection of SSEA-1 and CXCR4 by flow cytometry, which can be completed in less than two hours
Compatible with detection of all markers by immun
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Quantità 1 Kit
Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado