Learn More
Hyaluronan (Low Molecular Weight), R&D Systems™
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hyaluronan |
| Colore | White |
| Forma fisica | White odorless powder |
| Sinonimo | Hyaluronic acid (HA), Sodium hyaluronate |
| Quantità | 100 mg |
| Peso formulazione | Predicted MW: 15 - 40kDa Observed MW: 20.0kDa |
| Odore | Odorless |