Learn More
Hyaluronan (Medium Molecular Weight), R&D Systems™
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hyaluronan |
| Colore | White |
| Forma fisica | White odorless powder. |
| Sinonimo | Hyaluronic acid (HA), Sodium hyaluronate |
| Quantità | 100 mg |
| Peso formulazione | Predicted MW: 75 - 350kDa Observed MW: 289kDa |
| Odore | Odorless |