Learn More
Hyaluronan (Ultra-Low Molecular Weight), R&D Systems™
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Hyaluronan |
| Colore | White |
| Forma fisica | White odorless powder |
| Sinonimo | Hyaluronic acid (HA), Sodium hyaluronate |
| Quantità | 100 mg |
| Peso formulazione | Predicted MW: 4 - 8kDa Observed MW: 4.8kDa |
| Odore | Odorless |