Learn More
R&D Systems™ Human GABA-A R gamma 2 (NP_944494) VersaClone cDNA
gamma-Aminobutyric Acid Type A Receptor, gamma-2 Polypeptide
Marca:  R&D Systems™ RDC1126
Encompass
Codice prodotto. 15761115
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The Human GABA-A R gamma 2 (NP_944494) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for GABA-A R gamma 2, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The GABA-A R gamma 2 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Order Info
Ships at ambient temperature
Specifica
Specifica
Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans