Learn More
R-IMPP, MedChemExpress
Codice prodotto. 16429876
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16429876
Marca: Medchem Express HY101354
MedChemExpress R-IMPP (PF-00932239) is an anti-secretagogue of PCSK9 (IC50=4.8 μM), which targets the 80S ribosome to inhibit PCSK9 protein translation.
R-IMPP (PF-00932239) is an anti-secretagogue of PCSK9 (IC50=4.8 μM), which targets the 80S ribosome to inhibit PCSK9 protein translation.
Specifica
Materiale o nome chimico R-IMPP
CAS 2133832-83-2
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H27N3O2
Quantità 50 mg
Sinonimo PF-00932239
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (256.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(C1=NC=CC2=C1C=CC=C2)[C@H]3CNCCC3)CCC4=CC=C(OC)C=C4
Molecular Weight (g/mol) 389.49
Peso formulazione 389.49
Percent Purity 99.36%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.