Learn More
(R)-(+)-Limonene, 96%
Codice prodotto. p-7044128
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 11391687
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L04733.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 5989-27-5 | C10H16 | 136.24 g/mol
Chiral building block. Biodegradable solvent. Limonene is used as a solvent for filament-fused 3D printing, in cosmetic products, as a fragrance and as a biofuel. It is useful to promote weight loss, prevent cancer, treat cancer and treat bronchitis. It also finds use in foods, beverages, chewing gum, as a flavoring agent and a shrinking agent to dissolve polystyrene. It acts as a chiral intermediate for natural product synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Limonene is used as a solvent for filament-fused 3D printing, in cosmetic products, as a fragrance and as a biofuel. It is useful to promote weight loss, prevent cancer, treat cancer and treat bronchitis. It also finds use in foods, beverages, chewing gum, as a flavoring agent and a shrinking agent to dissolve polystyrene. It acts as a chiral intermediate for natural product synthesis and as an insect repellant.
Solubility
Miscible with alcohol,chloroform,ether and carbondisulfide.Immiscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents. Store in a cool place.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5989-27-5
Formula molecolare C10H16
Molecular Weight (g/mol) 136.24
Numero MDL MFCD00062991
InChI Key XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
Sinonimo d-limonene, +-limonene, r-+-limonene, +-4r-limonene, +-carvene, +-dipentene, citrene, +-p-mentha-1,8-diene, 4r-limonene, d-+-limonene
PubChem CID 440917
ChEBI CHEBI:15382
IUPAC Name (4R)-1-methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexene
SMILES CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(+)-Limonene
Nota nome stabilized
Punto di fusione -74°C
Densità 0.841
Punti di ebollizione 177°C to 178°C
Punto d'infiammabilità 48°C (118°F)
Odore Fruit-like
Indice di rifrazione 1.473
Quantità 100 mL
Numero UN UN2052
Beilstein 2204754
Indice di Merck 14,5493
Informazioni di solubilità Miscible with alcohol,chloroform,ether and carbondisulfide.Immiscible with water.
Optical Rotation +115° (c=10 in Ethanol)
Peso formulazione 136.23
Percent Purity 96%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (+)-Limonene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: D-Limonene