Learn More
(R)-(+)-N-Benzyl-1-phenylethylamine, ChiPros 99+%, ee 96+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11374186
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11374186
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19298.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 38235-77-7
Formula molecolare C15H17N
Molecular Weight (g/mol) 211.308
Numero MDL MFCD00015010
InChI Key ZYZHMSJNPCYUTB-CYBMUJFWSA-N
Sinonimo r-+-n-benzyl-1-phenylethylamine, r-n-benzyl-1-phenylethanamine, r-+-n-benzyl-alpha-methylbenzylamine, benzyl 1r-1-phenylethyl amine, r-n-benzyl-1-phenylethylamine, 1r-1-phenylethyl benzylamine, 1r-n-benzyl-1-phenylethanamine, s---n-benzyl-alpha-phenethylamine, pubchem5974
PubChem CID 1268086
IUPAC Name (1R)-N-benzyl-1-phenylethanamine
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)NCC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(+)-N-Benzyl-1-phenylethylamine
Densità 1.01
Punti di ebollizione 171°C (15 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Note percentuale saggio ee ≥96%
Indice di rifrazione 1.563
Quantità 5 g
Beilstein 3589990
Sensibilità Air Sensitive
Optical Rotation +39° (Neat)
Peso formulazione 211.31
Percent Purity ≥99%