Learn More
(R)-(+)-N-BOC-2-Piperidinecarboxylic acid, 98%
Codice prodotto. 10346444 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10346444
Marca: Thermo Scientific Acros 399250010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 28697-17-8 | C11H19NO4 | 229.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28697-17-8
Formula molecolare C11H19NO4
Molecular Weight (g/mol) 229.27
Numero MDL MFCD00237380
InChI Key JQAOHGMPAAWWQO-MRVPVSSYSA-N
Sinonimo r-+-n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, boc-d-hopro-oh, boc-d-pipecolic acid, r-1-tert-butoxycarbonyl piperidine-2-carboxylic acid, boc-d-pip-oh, d-n-boc-pipecolic acid, r-1-n-boc-pipecolinic acid, r-n-boc-piperidine-2-carboxylic acid, +-n-boc-r-pipecolinic acid, r-n-boc-2-piperidinecarboxylic acid
PubChem CID 688618
IUPAC Name (2R)-1-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]piperidine-2-carboxylic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-(+)-N-BOC-2-Piperidinecarboxylic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 116°C to 119°C
Colore White to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Rotazione specifica +62.0° to +65.0° (20°C, 589nm) (c=1%, acetic acid)
Peso formulazione 229.27
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (R)-(+)-N-BOC-2-Piperidinecarboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.