Learn More
(R)-N-BOC-Allylglycine, 95%, 98% ee
Codice prodotto. p-69811 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
500mg
Codice prodotto. 10652423
Marca: Thermo Scientific Acros 362845000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 170899-08-8 | C10H17NO4 | 215.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 170899-08-8
Formula molecolare C10H17NO4
Molecular Weight (g/mol) 215.25
Numero MDL MFCD01320882
InChI Key BUPDPLXLAKNJMI-SSDOTTSWSA-N
Sinonimo boc-d-allylglycine, r-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid, boc-alpha-allyl-d-gly, boc-d-allyglycine.dcha, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid, 4-pentenoic acid, 2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 2r, boc-d-allylglycine.dcha, d-boc-allylglycine, boc-d-allyglycine?dcha, boc-d-allyglycine?cha
PubChem CID 638723
IUPAC Name (2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pent-4-enoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC=C)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico (R)-N-BOC-Allylglycine
Nota nome 95%, (98% e.e.)
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Eccesso enantiomerico 97.5% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 mg
Rotazione specifica -9.5° to -12.5° (20°C, 589nm) (c=1, methanol)
Peso formulazione 215.25
Percent Purity 95%,98% ee
Forma fisica Viscous Liquid