missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-Oxiracetam, MedChemExpress

Codice prodotto. 16437398
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16437398

Marca: Medchem Express HY17554

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress (R)-Oxiracetam is the (R)-enantiomer of the nootropic drug oxiracetam. Oxiracetam (ISF 2522) is a nootropic drug of the racetam family and stimulant.

(R)-Oxiracetam is the (R)-enantiomer of the nootropic drug oxiracetam. Oxiracetam (ISF 2522) is a nootropic drug of the racetam family and stimulant.

Specifica

Materiale o nome chimico (R)-Oxiracetam
CAS 68252-28-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H10N2O3
Quantità 10 mg
Sinonimo (R)-(+)-Oxiracetam
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 50 mg/mL (316.14 mM)
SMILES O=C(N)CN1C(C[C@@H](O)C1)=O
Molecular Weight (g/mol) 158.16
Peso formulazione 158.16
Percent Purity 99.94%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato