missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R-Spondin 1 Antibody (Oncomed patent anti-RSPO1) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-28641JF669
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
R-Spondin 1 Monoclonal antibody specifically detects R-Spondin 1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Specifica
| R-Spondin 1 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 669 | |
| CRISTIN3, FLJ40906Roof plate-specific spondin-1, hRspo1, roof plate-specific spondin, RSPO, RSPONDIN, R-spondin homolog (Xenopus laevis), R-spondin1, R-spondin-1 | |
| RSPO1 | |
| 0.1 mL | |
| Signal Transduction | |
| 284654 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Oncomed patent anti-RSPO1 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto