Learn More
Novus Biologicals™ R-Spondin 2 Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18298770 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
Codice prodotto. Quantità unitSize
18298770 0.1 mg 0.10mg
1 options
Codice prodotto. 18298770
Marca: Novus Biologicals™ NBL115601
The R-Spondin 2 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Linea cellulare The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC224177 and based on accession number NM_178565. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Quantità 0.1 mg
Tampone di conservazione RIPA buffer
Purezza Protein
Test di specificità Homo sapiens R-spondin 2 homolog (Xenopus laevis) (RSPO2), mRNA.
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native
For Research Use Only