Learn More
Saint-Gobain R3603 Vacuum Tubing
Codice prodotto. 15177064
Click to view available options
Spessore (sistema metrico):
1.5 mm
Dimensione della confezione:
15m
Codice prodotto. 15177064
Marca: Saint-Gobain ACF1S1505C
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Formulated for resistance to flex fatigue and abrasion and is less permeable than rubber tubing. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon R3603 Pump Tubing handles virtually all inorganic chemicals found in the lab.
Crystal clear to allow viewing for possible pump oil back-up which could cause pump damage. Extra heavy walls will withstand full vacuum of 759mmHg at 23°C and 686mmHg at 60°C. Will not swell closed should vacuum pump oil back up. Low vapour pressure makes it suitable for vacuum applications down to 10mmHg to 17mmHg at 21°C. Ideal for analytical testing of gases and vapours, it is also well suited for use in making manometers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Tygon
Overall Length (Metric) 15 m
Spessore (sistema metrico) 1.5 mm
Quantità confezione 1 Pack
Livello di vuoto 759 mm Hg at 80°C