Learn More
Brady™ Nastro per stampanti serie M710 R6000
Click to view available options
Colore:
Black
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Nastro di stampa versatile per l'identificazione di fili e cavi, quadri e altri articoli industriali.
- La formulazione della resina dei nastri serie R6000 offre immagini ad alte prestazioni con un'eccellente resistenza a solventi e graffiature
- Le cartucce di nastro sigillate, facili da usare e sostituire, non richiedono la calibratura della stampante né particolari operazioni di posizionamento del nastro
- Il nastro, resistente e a prova di sbavature, produce un testo stampato permanente, in grado di resistere per anni in ambienti industriali e in esterni.
Specifica
Specifica
| Product Type | Printer Ribbon |
| Colore | Black |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Brady M710 Printer, BMP71 Label Printer |
| Materiale | Resin |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 150 ft. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 4.9 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 5 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 19 in. |
| Dimensioni (L x P) | 150 ft. x 2 in. |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Vedi altri risultati |