Learn More
Brady™ Nastro per stampanti serie M710 R6400 per M710 e BMP71
Descrizione
- I nastri con inserimento a pressione serie M710 sono sostituibili in 5 secondi. Basta con calibrazioni, complesse procedure di installazione, sprechi, difficoltà, e l'inchiostro sarà sempre rivolto nella giusta direzione.
- Nastro monocolore per la stampa di un'etichetta con un solo colore
- La formulazione della resina della serie R6400 offre una resistenza superiore agli agenti chimici e all'abrasione se stampata su etichette Brady™ appropriate
- Raccomandato per l'uso con consumabili pensati per resistere agli agenti chimici, come il poliestere per superfici congelate B-492 e il poliestere resistente agli agenti chimici B-481
- Le cartucce di nastro serie M710 si inseriscono direttamente nella stampante con estrema facilità
- I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Specifica
| Product Type | Printer Ribbon |
| Colore | Black |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Brady M710 Printer, BMP71 Label Printer |
| Materiale | Resin |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 150 ft. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 3.2 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 5 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 13.59 in. |
| Dimensioni (L x P) | 150 ft. x 2 in. |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Vedi altri risultati |