Learn More
Brady™ Nastro per stampanti serie M710 R6800 per M710 e BMP71
Click to view available options
Colore:
White
Unit Size:
Pezzo
Description
- I nastri con inserimento a pressione serie M710 sono sostituibili in 5 secondi. Basta con calibrazioni, complesse procedure di installazione, sprechi, difficoltà, e l'inchiostro sarà sempre rivolto nella giusta direzione.
- Nastro monocolore per la stampa di un'etichetta con un solo colore
- I nastri in resina bianca serie R6800 offrono un'eccellente resistenza a solventi, graffiature e sbavature se stampati su etichette Brady™ appropriate
- Raccomandati per la stampa su consumabili termorestringenti di colore scuro come i marcafili per alte temperature PermaSleeve™ B-345 neri di Brady™
- Le cartucce di nastro serie M710 si inseriscono direttamente nella stampante con estrema facilità
- I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifications
Specifications
| Product Type | Printer Ribbon |
| Colore | White |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Brady M710 Printer, BMP71 Label Printer |
| Materiale | Resin |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 120 ft. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 2.13 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 5 cm |
| Altezza (sistema imperiale) | 13.59 in. |
| Dimensioni (L x P) | 120 ft. x 2 in. |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Show More |