Learn More
Epredia™ RA Lamb Slide Trays and Racks
Codice prodotto. 12698546 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Capacità vetrino:
10
20
Vassoi:
N/A
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12698546
Marca: Epredia™ E45/10
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Store up to 100 microscope slides with these slide trays and racks.
  • Durable stainless steel construction of racks protects stored slides
  • Racks enable air to circulate over slides to dry fresh mounts
  • Both rack sizes hold up to 100 slides and are ideal for pathology lab work
  • Slide trays have elevated ridges to separate 76 x 26mm slides and finger holes for their easy removal
Please Note: Availability may vary by country.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità vetrino 10
Descrizione Slide Tray: Holds 10 slides
Sostegni dispositivo 100 Slides
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fits 330 x 212 x 112 mm Slide Tray Rack
Altezza (sistema imperiale) 4.4 in.
Altezza (sistema metrico) 112 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 8.34 in.
Lunghezza (sistema imperiale) vetrino 3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 212 mm
Lunghezza (sistema metrico) vetrino 76 mm
Materiale Aluminum
Vassoi N/A
Larghezza (sistema imperiale) 12.99 in.
Larghezza (sistema imperiale) vetrino 1 in.
Larghezza (sistema metrico) 330 mm
Larghezza (sistema metrico) vetrino 26 mm