Learn More
Rack per vetrini verticale RA Lamb, supporta 60 vetrini
Codice prodotto. 12668576 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Capacità vetrino:
60
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12668576
Marca: Epredia E89
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Store and protect up to 60 microscope slides in this high-quality vertical slide rack.
Store and protect up to 60 microscope slides with the high-quality Thermo Scientific™ RA Lamb Vertical Slide Rack.
  • Durable stainless steel construction protects slides from harm
  • Grooves hold 76 x 26mm microscope slides vertically for quick and easy selection
Please Note: Availability may vary by country.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità vetrino 60
Sostegni dispositivo Slides
Altezza (sistema imperiale) 1.77 in.
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 7.51 in.
Lunghezza (sistema imperiale) vetrino 3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 191 mm
Lunghezza (sistema metrico) vetrino 76 mm
Materiale Acciaio inox
Larghezza (sistema imperiale) 1.37 in.
Larghezza (sistema imperiale) vetrino 1 in.
Larghezza (sistema metrico) 35 mm
Larghezza (sistema metrico) vetrino 26 mm