Learn More
Epredia™ RA Lamb Waxes and Embedding Media
Codice prodotto. p-4532373 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Wax and Embedding Media
Quantità:
10 kg
1 x 10 kg
Dimensione della confezione:
10kg
Pezzo
Codice prodotto. 12634077
Marca: Epredia™ W11/4
Quickly and efficiently mount slides with Epredia™ RA Lamb waxing and embedding media for slide mounting.
Waxing and embedding media include:
  • Immersion oil
  • Embedding medium
  • Mounting medium
  • Chemical stain
  • Formaspill granules
  • Paraffin wax
  • Solution buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Wax and Embedding Media
Quantità 1 x 10 kg
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • MEDIA RAYMOND A LAMB WAXING AND EMBEDDING MEDIA for slide mounting pure
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Phenol