missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CCAP, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of CCAP.
Marca: Abnova PAB5961.100ug
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
| CCAP | |
| Polyclonal | |
| Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of CCAP. | |
| In PBS, pH 7.2 (50% glycerol, 0.01% sodium azide) | |
| CCAP/CG4910/DmCCAP | |
| Rabbit | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Fruitfly | |
| Liquid |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| Ccap | |
| Ccap | |
| A synthetic peptide corresponding to N-terminus of fruit fly CCAP. | |
| RUO | |
| 42683 | |
| Store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
For Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto