missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rabbit anti-Feline IgG Fc Secondary Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP1-72771C
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
IgG Fc Polyclonal antibody specifically detects IgG Fc in Feline samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Dot Blot
Specifica
| IgG Fc | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Cat IgG F(c) fragment | |
| 0.5 mL | |
| Adaptive Immunity, Immunology | |
| Feline | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Dot Blot | |
| DyLight 650 | |
| Rabbit | |
| Multi-step | |
| RUO | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto