missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rabbit anti-Goat IgG Fc Secondary Antibody, PE/Cy5.5, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-60668PECY55
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
IgG Fc Polyclonal antibody specifically detects IgG Fc in Goat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Fluorophore-linked immunosorbent assay
Specifica
| IgG Fc | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Goat IgG F(c) fragment | |
| 500 μg | |
| Adaptive Immunity, Immunology | |
| Goat | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Fluorophore-Linked Immunosorbent Assay | |
| PE-Cyanine5.5 | |
| Rabbit | |
| Multi-step | |
| RUO | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto