Learn More
Rabbit anti-Goat IgG (H+L) Secondary Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
134.00€ - 267.00€
Specifica
| Antigene | IgG (H+L) |
|---|---|
| Diluizione | Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunoassay |
| Applicazioni | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoassay |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18543680
|
Novus Biologicals
NBP1-74825 |
2 mg |
267.00€
2mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18592572
|
Novus Biologicals
NBP1-74825-0.5mg |
0.5 mg |
134.00€
0.50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Goat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, ImmunoassaySpecifica
| IgG (H+L) | |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoassay | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Adaptive Immunity, Immunology | |
| 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunoassay | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Goat | |
| This Rabbit anti-Goat IgG (H+L) Secondary Antibody was developed against purified goat IgG (H&L). | |
| Secondary | |
| Store at 4°C. Do not freeze. |