missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rabbit anti-Human IgG F(ab')2 Secondary Antibody, Janelia Fluor 549 (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP1-72785JF549
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
IgG F(ab')2 Polyclonal antibody specifically detects IgG F(ab')2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Specifica
| IgG F(ab')2 | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit anti-Human IgG F(ab)2 Secondary Antibody (Pre-adsorbed)was produced in rabbit by repeated immunization with human IgG F(ab')2 fragment. | |
| 0.5 mL | |
| Adaptive Immunity, Epitope Tags, Immunology | |
| Human | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry | |
| Janelia Fluor 549 | |
| Rabbit | |
| Multi-step | |
| RUO | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto