missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rabbit anti-Human IgG Heavy Chain Secondary Antibody, Allophycocyanin/Cy7, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-22138APCCY7
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
IgG Heavy Chain Polyclonal antibody specifically detects IgG Heavy Chain in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Dot Blot
Specifica
| IgG Heavy Chain | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Multi-step | |
| RUO | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Dot Blot | |
| APC-Cyanine7 | |
| Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG | |
| Human IgG gamma heavy chain | |
| 500 μL | |
| Immunology | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto