missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rhodopseudomonas palustris RNA polymerase sigma factor RpoE protein, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Rhodopseudomonas palustris RNA polymerase sigma factor RpoE protein.
Marca: Abnova PAB16007.100ug
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
| Rhodopseudomonas palustris RNA polymerase sigma factor RpoE protein | |
| Polyclonal | |
| Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of Rhodopseudomonas palustris RNA polymerase sigma factor RpoE protein. | |
| In PBS, pH 7.2 (50% glycerol, 0.01% sodium azide) | |
| A synthetic peptide corresponding to C-terminus of Rhodopseudomonas palustris RNA polymerase sigma factor RpoE protein. | |
| RUO | |
| Bacteria | |
| Liquid |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| ELISA (1:2000-1:5000) Western Blot (1 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| Rabbit | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
For Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto