Learn More
Rabbit anti-Monkey IgA Fc Secondary Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-69197
Produktkod. 18635257
  • 1150.00€ / 1mL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
IgA Fc Polyclonal antibody specifically detects IgA Fc in Monkey samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
IgA Fc
Polyclonal
FITC
Lyophilized from PBS (pH 7.2)
Pools of purified IgA isolated from Rhesus monkey serum. Freund's complete adjuvant is used in the first step of the immunization procedure.
1 mL
Secondary
Monkey
Lyophilized
ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
LYOPH
ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Frozen
Rabbit
Ion exchange chromatography
RUO
Reconstitute by by adding 1 mL sterile distilled water, spun down to remove insoluble particles, divided into small aliquots, frozen and stored at or below -20C.
Store at 4°C in the dark.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.