Learn More
Rabbit anti-Rubeola (Measles) Nucleoprotein, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-42701
Encompass
Codice prodotto. 15707017
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Specifically detects Rubeola (Measles) Nucleoprotein in Virus samples, and it is validated for ELISA, Immunofluorescence, Western Blotting
Rubeola (Measles) Nucleoprotein Polyclonal specifically detects Rubeola (Measles) Nucleoprotein in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA, SDS-Page, Immunofluorescence.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni