missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rabbit anti-Sheep IgM (H+L) Secondary Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-68363
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
IgM (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgM (H+L) in Sheep samples. It is validated for ELISA
Specifica
| IgM (H+L) | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS | |
| Ovine IgM | |
| 1 mg | |
| B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology | |
| Sheep | |
| Purified |
| ELISA | |
| 1 mg/mL | |
| ELISA 1:100 - 1:10000 | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Secondary | |
| Store at 4°C. Do not freeze. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto