missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SWAP70, Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of SWAP70.
Marca: Abnova PAB3089.400uL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
| SWAP70 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit polyclonal antibody raised against synthetic peptide of SWAP70. | |
| In PBS (0.09% sodium azide) | |
| FLJ39540/HSPC321/KIAA0640/SWAP-70 | |
| Rabbit | |
| Protein G purification | |
| RUO | |
| 23075 | |
| Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Western Blot (1:1000) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| SWAP70 | |
| SWAP70 | |
| A synthetic peptide (conjugated with KLH) corresponding to internal region of human SWAP70. | |
| 400 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
For Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto