missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vitellogenin (VTG), Rabbit, Polyclonal Antibody, Abnova™
Rabbit polyclonal antibody raised against full-length native Vitellogenin (VTG).
Marca: Abnova PAB13582.200uL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
| Vitellogenin (VTG) | |
| Polyclonal | |
| Rabbit polyclonal antibody raised against full length native Vitellogenin (VTG). | |
| Lyophilized from serum | |
| Native purified Senegalese sole Vitellogenin. | |
| RUO | |
| European seabass, Salmonid species, Senegalese sole | |
| Lyophilized |
| ELISA, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Western Blot (1:5000) ELISA (1:5000) The optimal working dilution should be determined by the end user. | |
| Rabbit | |
| 200 μL | |
| Primary | |
| Store at -20°C on dry atmosphere. After reconstitution with 200μL deionized water store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
For Research Use Only
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto