Learn More
rac Didemethyl Citalopram-d6 Hydrochloride, TRC
Product Code. 30383307
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity
30383307 10 mg
30370956 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30383307 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD43947710MG
 Restricted Item
Spedizione stimata: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1189865-88-0
Molecular Formula C18H12D6ClFN2O
Molecular Weight (g/mol) 338.84
SMILES Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Spezifikation
Quantity 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H17FN2O.ClH/c19-16-5-3-15(4-6-16)18(8-1-9-20)17-7-2-13(11-21)10-14(17)12-22-18;/h2-7,10H,1,8-9,12,20H2;1H/i1D2,8D2,9D2;
Chemical Name or Material rac Didemethyl Citalopram-d6 Hydrochloride
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.