Learn More
RACGAP1 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 6E10A2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | RACGAP1 |
|---|---|
| Clone | 6E10A2 |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16877585
|
Proteintech
66056-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16867585
|
Proteintech
66056-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Rho GTPases control a variety of cellular processes. There are 3 subtypes of Rho GTPases in the Ras superfamily of small G proteins: RHO (see MIM 165370), RAC (see RAC1; MIM 602048), and CDC42 (MIM 116952). GTPase-activating proteins (GAPs) bind activated forms of Rho GTPases and stimulate GTP hydrolysis. Through this catalytic function, Rho GAPs negatively regulate Rho-mediated signals. GAPs may also serve as effector molecules and play a role in signaling downstream of Rho and other Ras-like GTPases.Specifica
| RACGAP1 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| HsCYK 4, ID GAP, KIAA1478, Male germ cell RacGap, MgcRacGAP, RACGAP1 | |
| Racgap1 | |
| IgG1 | |
| Protein G | |
| Antibody |
| 6E10A2 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Q9H0H5, Q9WVM1 | |
| 26934, 29127, 315298 | |
| RACGAP1 Fusion Protein Ag6944 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| RACGAP1 |