Learn More
Atrow™ Rack
Click to view available options
Matrice:
10 x 10
2 x 6
3 x 8
4 x 12
4 x 3
4 x 6
5 x 10
5 x 5
8 x 16
Altezza (sistema metrico):
55 mm
65 mm
80 mm
90 mm
100 mm
25 cm
Lunghezza (sistema metrico):
72 mm
100 mm
103 mm
150 mm
172 mm
176 mm
206 mm
215 mm
270 mm
280 mm
296 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 30
Specifica
Specifica
| Matrice | 10 x 10 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 172 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 55 mm |