Learn More
Tenak™ Freezer Rack with 2 Shelves
Sfoglia Tutto TENAK Prodotti
Click to view available options
:
Shelves: 2
Descrizione
- Rack
- For use with freezers
Specifica
Specifica
| Ripiani | 2 Tiers |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Freezers |
| Dimensioni (L x P x A) | 230 x 600 x 230 mm |