Learn More
Spectrum Labs™ Rack Set for CF-2 Fraction Collector
Codice prodotto. 11959578
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Holds 116 x 17 mm or 18 mm diameter tubes
Holds 42 x 28 mm diameter scintilation vials
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11959578
Marca: Spectrum Labs™ 124855
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Spectrum Labs™ Rack Set for CF-2 Fraction Collector is a full set of racks for one specifically sized tube designed for use with the versatile CF-2 collector.
  • Designed for use with the versatile CF-2 Fraction Collector
  • Complete set of tube racks designed to accommodate the tubes chosen
Specifica
Tipo Fraction Collector Tube Rack
Da utilizzare con (applicazione) Holds 42 x 28 mm diameter scintilation vials
Da utilizzare con CF-2 Fraction Collector