Learn More
Thermo Scientific™ Rack per provette da conservazione con codice a barre Matrix™ 2D
Descrizione
I rack vuoti in formato ANSI per provette per conservazione Thermo Scientific™ Matrix™ con codici a barre 2D consentono di creare array personalizzati. I rack sono disponibili in un esclusivo formato a micropiastra con design impilabile e dotati di coperchi con chiusura per proteggere i campioni.
Superior Storage Rack Design
- Unlike traditional storage tubes or blocks, Matrix 96-format 2D barcoded storage tubes are available in a proprietary, specially designed, stackable, microplate footprint
Latch Racks to Save Precious Space
- The latch rack design enables manual multichannel pipette access to 2D tubes and eliminates contamination risk with lid design that does not contact the benchtop
- The latch rack lid can be lifted robotically for 2D tube access with automated liquid handling systems and high throughput applications
Snap Rack - For users of traditional polycarbonate racks, Matrix tubes are also available in the Snap Rack. The Snap Rack has an open-bottom design for reading alphanumeric or TrakMates tubes, and is designed to hold samples securely during low-temperature storage and shipping.
Specifica
Specifica
| Colore | Bianco |
| Product Type | Barcoded Snap Rack |
| Capacità (sistema metrico) | 1.4 mL |
| Materiale | Plastica |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tubes (1.4 mL) |
| Capacità | 2D Matrix Tubes |
| Quantità confezione | 10 Case |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.0473 fl oz. |
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.