Learn More
Thermo Scientific™ Rack per provette da conservazione con codice a barre Matrix™ 2D
Codice prodotto. 11942161
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Barcoded Latch Rack
Barcoded Snap Rack
Latch Rack Lid
Rack con chiusura vuoto
Rack vuoto con chiusura
Da utilizzare con (apparecchiatura):
0.75mL Tubes
Matrix Tubes (0.75 mL)
Provette con coperchio svitabile da 1.0 ml
Provette con tappo a vite da 500 μl
Provette da 1.4 ml
Screwtop Tubes (12 mL)
Tubes (1.4 mL)
Tubes (500 μL)
Tubes with DuraSeals (500 μL)
Dimensione della confezione:
10 PCS
pezzi 10
pezzi 4
pezzi 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
11942161 Latch Rack Lid Matrix Tubes (0.75 mL) 10 PCS
10553435 Rack vuoto con chiusura Provette da 1.4 ml pezzi 10
10513055 Rack con chiusura vuoto 0.75mL Tubes pezzi 10
10680214 Rack vuoto con chiusura Provette con coperchio svitabile da 1.0 ml pezzi 5
10213773 Rack vuoto con chiusura Provette con tappo a vite da 500 μl pezzi 5
11849450 Barcoded Latch Rack Tubes (500 μL) pezzi 10
10563435 Barcoded Latch Rack Tubes with DuraSeals (500 μL) pezzi 10
10385303 Barcoded Snap Rack Tubes (1.4 mL) pezzi 10
10573435 Barcoded Latch Rack Screwtop Tubes (12 mL) pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11942161 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 4901
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
I rack vuoti per conservazione in formato ANSI per provette Matrix™ 2D Thermo Scientific™ consentono di creare array personalizzati. Il rack è dotato di coperchio per garantire la sicurezza dei campioni.
I rack vuoti in formato ANSI per provette per conservazione Thermo Scientific™ Matrix™ con codici a barre 2D consentono di creare array personalizzati. I rack sono disponibili in un esclusivo formato a micropiastra con design impilabile e dotati di coperchi con chiusura per proteggere i campioni.
Superior Storage Rack Design
  • Unlike traditional storage tubes or blocks, Matrix 96-format 2D barcoded storage tubes are available in a proprietary, specially designed, stackable, microplate footprint
Latch Racks to Save Precious Space
  • The latch rack design enables manual multichannel pipette access to 2D tubes and eliminates contamination risk with lid design that does not contact the benchtop
  • The latch rack lid can be lifted robotically for 2D tube access with automated liquid handling systems and high throughput applications
Snap Rack - For users of traditional polycarbonate racks, Matrix tubes are also available in the Snap Rack. The Snap Rack has an open-bottom design for reading alphanumeric or TrakMates tubes, and is designed to hold samples securely during low-temperature storage and shipping.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Bianco
Product Type Latch Rack Lid
Capacità (sistema metrico) 0.75 mL
Materiale Plastica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Matrix Tubes (0.75 mL)
Capacità 2D Matrix Tubes
Quantità confezione 10 Case
Capacità (sistema imperiale) 0.0253 fl oz.
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.