Learn More
Eppendorf™ RackScan
Codice prodotto. p-7184648 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Scanner (Bottom Reading)
Scanner (Side Reading)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16476879
Marca: Eppendorf™ 6002000006
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
RackScan reads complete storage racks with up to 96 different barcoded vials. The sample IDs are transferred to downstream databases.
  • Strumento con telecamera per imaging e decodifica rapidi
  • Confortevoli e semplici sistemi plug-in
  • Ingombro ridotto, banco ideale (e integrazione)
  • La funzione di correzione degli errori ECC 200 consente una lettura dei codici in condizioni di sicurezza fino al 30 % dei codici danneggiati
  • Il materiale di supporto per le provette è disponibile nell'Eppendorf Homepage per finalità di documentazione
  • Plug & Transfer con Eppendorf eLABInventory e eLABJournal software per un confortevole trasferimento dei dati
  • RackScan s può essere fissato come accessorio per la lettura dei codici a barre sulle etichette laterali
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione RackScan b
Tipi di codici a barre supportati Machine-readable
Metodo di trasferimento dati PC/USB
Certificazione/Conformità 2014/35/EU:EN61010-1, 2014/30/EU: EN61326-1, EN 55032, EN61000-3-2, EN 61000-3-3, 2011/65/EU:EN50581
Da utilizzare con (applicazione) Scanning more than one vial in parallel and transferring the sample data to your sample management software
Da utilizzare con (apparecchiatura) 2D-coded tubes in SBS racks and cryostorage boxes
Include RackScan Analyzer Software, USB Cable
Tipo di software RackScan Analyzer Software
Tipo Scanner (Bottom Reading)
Tipo di collegamento USB
Tipo di display LED
Alimentazione 100/240 V
Risoluzione 2D