Learn More
Fisherbrand™ Radiation Safety Blocks Beta
Codice prodotto. 12347137 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
4 x 1.5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
12347137 4 x 1.5 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12347137
Spedizione stimata: 31-03-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
These Cleaver Scientific storage boxes are ideal for holding and protecting 4x 1.5mL acrylic Eppendorf microcentrifuge tubes.
  • Beta Block for 4 x 1.5ml Eppendorf tubes (5 x 3.5 x 14cm)
  • Safety containers/blocks for protection against Beta radiation
  • Covers are also available
  • For holding and protecting 4x 1.5mL acrylic microcentrifuge tubes
Specifica
Dimensioni (L x P x A) 5 x 3.5 x 14cm
Da utilizzare con (apparecchiatura) For 4 x 1.5ml Eppendorf tubes (5 x 3.5 x 14cm)
Capacità 4 x 1.5 mL