Learn More
Fisherbrand™ Radiation Tape
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
:
Radiation Tape
Descrizione
- Designates radioactive areas and vessels
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 Roll |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.98 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 25 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Radioactive areas |
| Altezza (sistema imperiale) | 216 ft. |
| Altezza (sistema metrico) | 66 m |
| Product Type | Radiation Warning Tape |