Learn More
RAG2 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1B4E5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | RAG2 |
|---|---|
| Clone | 1B4E5 |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, Immunofluorescence, ELISA |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16829355
|
Proteintech
66998-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16819355
|
Proteintech
66998-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The RAG2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human RAG2. This antibody recognizes human, pig antigen. The RAG2 antibody has been validated for the following applications: IF, WB, ELISA analysis.
Specifica
| RAG2 | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 5897 | |
| Primary |
| 1B4E5 | |
| Western Blot, Immunofluorescence, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Human, Pig | |
| IgG1 |