Learn More
Cytiva Marcatori di peso molecolare Rainbow™
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Concentrazione:
1 mg/ml
1.5 mg/ml
2 mg/ml
Range:
Da 12000 a 225000 Mr
Da 3500 a 38000 Mr
Dimensione della confezione:
250µL
Descrizione
Enhanced to enable faster and simpler identification of proteins on SDS-polyacrylamide gels. The ready-to-load markers provide sharper, more intense bands on gels and blots and have improved band spacing for more accurate molecular weight determination.
- High intensity, prestained multicolored bands allow distinction of closely related proteins
- Full-Range Rainbow Markers (Mr 12,000 to 225,000) use ten separate proteins with six different colors
- High-Range Rainbow Markers (Mr 12,000 to 225,000) use eight separate proteins with six different colors
- Low-Range Rainbow Markers (Mr 3500 to 38,000) use seven separate proteins with five different colors
- For use on SDS-PAGE
- The bright, distinctive colors of the markers allow easier confirmation of transfer to blotting membranes and orientation.
- Markers are a mixture of individually colored proteins that are combined to produce bands of equal color intensity. Approximate protein concentration is 1 to 2 mg/mL, depending on the product
- Each 250μL pack size is sufficient for use with 50 minigels (10 × 8cm) or 25 large gels (20 × 20cm)
Specifica
Specifica
| Descrizione | Rainbow molecular weight markers enhanced to enable faster and simpler identification of proteins on SDS-polyacrylamide gels. |
| Colore | Marrone/rosso |
| Concentrazione | 1.5 mg/ml |
| Product Type | Marcatore colori assortiti peso molecolare elevato |
| Forma | Liquido |
| Formulazione | Supplied ready to use in 305% Glycerol and sample Buffer containing Mercaptoethanesulphonic Acid (MESNA) as reducing agent |
| Da utilizzare con (applicazione) | Elettroforesi proteica |
| Peso molecolare | Mr 12 000 |
| Quantità | 250 μL |
| Range | Da 12000 a 225000 Mr |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente mani dopo l'uso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: sodium dodecyl sulphate, mesna, Glycine,N,N'-1,2-ethanediylbis¢N-(carboxymethyl)-, sodium salt, hyd
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 35.5% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 32.5% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.