Learn More
Vitlab™ Becher graduato con scala in rilievo
Codice prodotto. 10261441
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 10261441
Marca: Vitlab™ 442941
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Becher in polipropilene per numerose applicazioni generiche di laboratorio. I becher graduati con scala in rilievo VITLAB™ dispongono di un'impugnatura ergonomica e di una scala in rilievo di facile lettura. Il beccuccio è progettato per un funzionamento corretto e accurato per cui eventuali gocciolamenti indesiderati sono praticamente eliminati.
  • Highly transparent polypropylene beaker
  • To preserve markings, do not clean at temperatures exceeding 60°C
  • Autoclavable at 121°C (2 bar) according to DIN EN 285
Specifica
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 116 mm
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Materiale PTFE (polipropilene)
Altezza (sistema metrico) 170 mm
Quantità Confezione da 6
Tipo Becher
Autoclavabile
Graduated
Certificazione/Conformità DIN EN 285
Scale Scala in rilievo