Learn More
Vitlab™ Becher graduato con scala in rilievo
Codice prodotto. 10504522
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
pezzi 12
pezzi 6
Product Code. 10504522
missing translation for 'mfr': Vitlab™ 442941
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Becher in polipropilene per numerose applicazioni generiche di laboratorio. I becher graduati con scala in rilievo VITLAB™ dispongono di un'impugnatura ergonomica e di una scala in rilievo di facile lettura. Il beccuccio è progettato per un funzionamento corretto e accurato per cui eventuali gocciolamenti indesiderati sono praticamente eliminati.
  • Highly transparent polypropylene beaker
  • To preserve markings, do not clean at temperatures exceeding 60°C
  • Autoclavable at 121°C (2 bar) according to DIN EN 285
Specifications
Colore Trasparente
Diametro (sistema metrico) esterno 116 mm
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Materiale PTFE (polipropilene)
Altezza (sistema metrico) 170 mm
Quantità Confezione da 6
Tipo Becher
Autoclavabile
Graduated
Certificazione/Conformità DIN EN 285
Scale Scala in rilievo