Learn More
Grant Instruments™ Raised Shelf for Unstirred Water Baths
Accommodates shallow vessels. Grant Instruments™ Raised Shelf for Unstirred Water Baths can be used with a variety of other Grant Heating Circulators and Heated Circulating Baths.
128.26€ - 255.46€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Grant Heated Circulating Baths |
---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11406487
|
Grant Instruments™
RS22 |
Shelf for 18 L Tanks |
188.68€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11496477
|
Grant Instruments™
RS14 |
Shelf for 12 L Tanks |
128.26€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11416487
|
Grant Instruments™
RS28 |
Shelf for 26 L Tanks |
199.28€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11426487
|
Grant Instruments™
RS38 |
Shelf for 34 L Tanks |
255.46€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Accommodates shallow vessels. Grant Instruments™ Raised Shelf for Unstirred Water Baths can be used with a variety of other Grant Heating Circulators and Heated Circulating Baths.
- Choose from a variety of sizes to fit your tank.
- For use with either Stainless Steel and Plastic tank models
Specifica
Grant Heated Circulating Baths |