Learn More
Ramelteon, MedChemExpress
Codice prodotto. 16410708
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16410708
Marca: Medchem Express HYA0014
MedChemExpress Ramelteon is a potent, highly selective, and orally active agonist of MT1/MT2 with Ki values of 14 and 112 pM, respectively. Ramelteon has the potential for the research of insomnia. Ramelteon consistently reduces sleep onset after long-term treatment, with no next-morning residual effects or rebound insomnia or withdrawal symptoms upon discontinuation.
Ramelteon is a potent, highly selective, and orally active agonist of MT1/MT2 with Ki values of 14 and 112 pM, respectively. Ramelteon has the potential for the research of insomnia. Ramelteon consistently reduces sleep onset after long-term treatment, with no next-morning residual effects or rebound insomnia or withdrawal symptoms upon discontinuation.
Specifica
Materiale o nome chimico Ramelteon
CAS 196597-26-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H21NO2
Quantità 5 mg
Sinonimo TAK-375
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (192.80 mM)
SMILES O=C(NCC[C@H]1C2=C(C=CC3=C2CCO3)CC1)CC
Molecular Weight (g/mol) 259.34
Peso formulazione 259.34
Percent Purity 98.04%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.