Learn More
R&D Systems™ EvenCoat Goat Anti-Mouse IgG Coated Plates
Click to view available options
Quantità:
15/Pk.
5/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 15
pezzi 5
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store the unopened product at 2 - 8° C. Do not use past expiration date. |
| Trattamento superficiale | EvenCoat Goat Anti-Mouse IgG |
| Da utilizzare con (applicazione) | ELISA |
| Quantità | 15/Pk. |